Drukuj
Diethyl 2-amino-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR370001-1G OR370001-250MG
APOSOR370001-1GEA 2800 PLN
APOSOR370001-1G APOSOR370001-250MG
Diethyl 2-amino-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate 95%
Diethyl 2-amino-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate
Formuła: C₉H₁₂N₂O₄S
MW: 244.268 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00570752
Numer CAS: 5445-93-2