Drukuj
(4aR,7aS)-4-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazine ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR361746-100MG OR361746-1G OR361746-250MG
APOSOR361746-100MGEA 1440 PLN
APOSOR361746-100MG APOSOR361746-1G APOSOR361746-250MG
(4aR,7aS)-4-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazine ≥98%
(4aR,7aS)-4-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazine
Formuła: C₁₃H₁₈N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28396738
Numer CAS: 151213-50-2