Drukuj
3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR361730-100MG OR361730-1G OR361730-250MG
APOSOR361730-100MGEA 1190 PLN
APOSOR361730-100MG APOSOR361730-1G APOSOR361730-250MG
3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine
Formuła: C₁₂H₁₅N₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14609384
Numer CAS: 3524-48-9