Drukuj
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (4-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)phenyl)boronic acid
OR361605-1G OR361605-5G
APOSOR361605-1GEA 580 PLN
APOSOR361605-1G APOSOR361605-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid
Formuła: C₁₂H₁₈BNO₄
MW: 251.087 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095105
Numer CAS: 945756-49-0