Drukuj
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR361543-1G OR361543-250MG
APOSOR361543-1GEA 644 PLN
APOSOR361543-1G APOSOR361543-250MG
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester
Formuła: C₁₆H₂₅BN₂O₂
Temp. topnienia: 135…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06795649
Numer CAS: 912369-50-7
Jednostka: 3259
ADR: 8,II