Drukuj
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiazole
OR361488-1G OR361488-250MG
APOSOR361488-1GEA 580 PLN
APOSOR361488-1G APOSOR361488-250MG
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formuła: C₁₀H₁₆BNO₂S
MW: 225.116 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10697442
Numer CAS: 1218791-01-5