Drukuj
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR361396-1G OR361396-5G
APOSOR361396-1GEA 662 PLN
APOSOR361396-1G APOSOR361396-5G
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester 96%
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester
Formuła: C₁₀H₁₇BO₃
MW: 196.051 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08705273
Numer CAS: 634196-63-7