Drukuj
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-t-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-(tert-Butyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR360855-250MG OR360855-1G
APOSOR360855-250MGEA 429 PLN
APOSOR360855-250MG APOSOR360855-1G
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formuła: C₁₃H₂₃BN₂O₂
MW: 250.145 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16660302
Numer CAS: 1256359-15-5