Drukuj
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR360584-100MG OR360584-1G OR360584-250MG
APOSOR360584-100MGEA 1280 PLN
APOSOR360584-100MG APOSOR360584-1G APOSOR360584-250MG
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid 95%
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid
Formuła: C₁₁H₁₇BN₂O₄
MW: 252.075 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD05664023
Numer CAS: 433969-29-0