Drukuj
[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzyl]-carbamic acid tert-butyl ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzylcarbamate
OR360015-1G OR360015-5G
APOSOR360015-1GEA 537 PLN
APOSOR360015-1G APOSOR360015-5G
[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzyl]-carbamic acid tert-butyl ester 98%
[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Formuła: C₁₈H₂₈BNO₄
MW: 333.23 g/mol
Temp. topnienia: 102…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05863917
Numer CAS: 832114-05-3