Drukuj
3-Acetamidophenacyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3'-Acetamido-2-bromoacetophenone
OR350581-1G OR350581-250MG OR350581-5G
APOSOR350581-1GEA 1420 PLN
APOSOR350581-1G APOSOR350581-250MG APOSOR350581-5G
3-Acetamidophenacyl bromide
3-Acetamidophenacyl bromide
Formuła: C₁₀H₁₀BrNO₂
MW: 256.096 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07364400
Numer CAS: 30095-56-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 III