Drukuj
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methoxybenzyl bromide
OR350580-1G OR350580-5G OR350580-250MG
APOSOR350580-1GEA 1570 PLN
APOSOR350580-1G APOSOR350580-5G APOSOR350580-250MG
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene, Technical Grade
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene
Formuła: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 118 °C (18 mm Hg)
Temp. topnienia: 47…50 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD09745128
Numer CAS: 52289-93-7
Jednostka: 1759
ADR: 8 III