Drukuj
Methyl trans-cinnamate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR350234-100G OR350234-1KG OR350234-500G
APOSOR350234-100GEA 187 PLN
APOSOR350234-100G APOSOR350234-1KG APOSOR350234-500G
Methyl trans-cinnamate 95%
Methyl trans-cinnamate
Formuła: C₁₀H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 262 °C (760 mm Hg)
Temp. topnienia: 34 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008458
Numer CAS: 1754-62-7