Drukuj
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
Dostawca: Apollo Scientific
OR346233-1G OR346233-500MG
APOSOR346233-1GEA 0 PLN
APOSOR346233-1G APOSOR346233-500MG
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
Formuła: C₇H₈N₂O₂S
MW: 184.216 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19981415
Numer CAS: 183303-75-5