Drukuj
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR346227-1G OR346227-5G
APOSOR346227-1GEA 0 PLN
APOSOR346227-1G APOSOR346227-5G
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₈ClNO₃
Temp. topnienia: 176…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11584333
Numer CAS: 92545-96-5