Drukuj
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR345405-1G OR345405-250MG
APOSOR345405-1GEA 2030 PLN
APOSOR345405-1G APOSOR345405-250MG
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid 95%
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₅NO₅
Temp. topnienia: 230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09908185
Numer CAS: 74230-08-3