Drukuj
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR345215-1G OR345215-5G
APOSOR345215-1GEA 406 PLN
APOSOR345215-1G APOSOR345215-5G
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine
Formuła: C₆H₅Br₂NO
MW: 266.918 g/mol
Temp. topnienia: 137…139 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11036227
Numer CAS: 117873-72-0