Drukuj
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR345096-1G OR345096-5G
APOSOR345096-1GEA 363 PLN
APOSOR345096-1G APOSOR345096-5G
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid 95%
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. topnienia: 122…129 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02114379
Numer CAS: 46112-46-3