Drukuj
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-bromo-3-methoxypropionate
OR3386-25G OR3386-5G
APOSOR3386-25GEA 2340 PLN
APOSOR3386-25G APOSOR3386-5G
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate 95%
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate
Formuła: C₅H₉BrO₃
MW: 197.027 g/mol
Temp. Wrzenia: 69 °C (11 mm Hg)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784248
Numer CAS: 27704-96-7
Jednostka: 1993
ADR: 3 III