Drukuj
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-(3-Iodophenyl)acrylic acid
OR33644-1G OR33644-5G
APOSOR33644-1GEA 551 PLN
APOSOR33644-1G APOSOR33644-5G
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid 97%
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid
Formuła: C₉H₇IO₂
MW: 274.055 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00464508
Numer CAS: 41070-12-6