Drukuj
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3274-1G OR3274-5G
APOSOR3274-1GEA 232 PLN
APOSOR3274-1G APOSOR3274-5G
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
Formuła: C₁₀H₆BrNO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08064042
Numer CAS: 885267-41-4