Drukuj
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR32678-1G OR32678-5G
APOSOR32678-1GEA 1680 PLN
APOSOR32678-1G APOSOR32678-5G
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formuła: C₉H₁₀BrNOS
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03618050
Numer CAS: 1422045-46-2