Drukuj
1-(1H-1,3-Benzodiazol-2-yl)ethan-1-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)ethanone, 1-(1H-1,3-Benzimidazol-2-yl)-1-ethanone
OR32334-1G OR32334-5G
APOSOR32334-1GEA 450 PLN
APOSOR32334-1G APOSOR32334-5G
1-(1H-1,3-Benzodiazol-2-yl)ethan-1-one 95%
1-(1H-1,3-Benzodiazol-2-yl)ethan-1-one
Formuła: C₉H₈N₂O
MW: 160.173 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00159994
Numer CAS: 939-70-8