Drukuj
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR323138-1G OR323138-5G
APOSOR323138-1GEA 0 PLN
APOSOR323138-1G APOSOR323138-5G
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione 97%
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione
Formuła: C₉H₈N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02167411
Numer CAS: 67449-23-4