Drukuj
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-5-methyl-6-((2-methylpyridin-3-yl)oxy)pyrimidine
OR322841-250MG OR322841-1G
APOSOR322841-250MGEA 464 PLN
APOSOR322841-250MG APOSOR322841-1G
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine 97%
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine
Formuła: C₁₁H₁₀ClN₃O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD12756519
Numer CAS: 930093-72-4