Drukuj
2,5-Dimethyl-6-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR32244-1G OR32244-5G
APOSOR32244-1GEA 899 PLN
APOSOR32244-1G APOSOR32244-5G
2,5-Dimethyl-6-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine 95%
2,5-Dimethyl-6-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Formuła: C₁₄H₁₄N₄
MW: 238.288 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02661827
Numer CAS: 428845-73-2