Drukuj
Methyl isodehydroacetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
OR322202-5G OR322202-1G
APOSOR322202-5GEA 2030 PLN
APOSOR322202-5G APOSOR322202-1G
Methyl isodehydroacetate
Methyl isodehydroacetate
Formuła: C₉H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 167 °C (14 mm Hg)
Temp. topnienia: 66…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006642
Numer CAS: 41264-06-6
Numer WE (dawny EINECS): 255-283-5