Drukuj
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Dostawca: Apollo Scientific
OR321518-1G OR321518-250MG
APOSOR321518-1GEA 5590 PLN
APOSOR321518-1G APOSOR321518-250MG
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Formuła: C₁₁H₁₂BrNO
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 1784007-12-0