Drukuj
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR321437-1G OR321437-5G
APOSOR321437-1GEA 3630 PLN
APOSOR321437-1G APOSOR321437-5G
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Formuła: C₈H₁₄O₃
MW: 158.195 g/mol
Temp. Wrzenia: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30490133
Numer CAS: 121065-74-5