Drukuj
2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Tetrahydro-1H-pyrrol-3-ylpyridine hydrochloride, 3-(Pyridin-2-yl)pyrrolidine hydrochloride
OR321362-1G OR321362-100MG
APOSOR321362-1GEA 1920 PLN
APOSOR321362-1G APOSOR321362-100MG
2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine hydrochloride 97%
2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine hydrochloride
Formuła: C₉H₁₂N₂·ClH
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD13176679
Numer CAS: 1198416-89-5