Drukuj
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR321338-1G OR321338-250MG
APOSOR321338-1GEA 1650 PLN
APOSOR321338-1G APOSOR321338-250MG
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
Formuła: C₁₂H₂₄N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22666109
Numer CAS: 1036027-86-7