Drukuj
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR321335-100MG OR321335-250MG
APOSOR321335-100MGEA 508 PLN
APOSOR321335-100MG APOSOR321335-250MG
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride
Formuła: C₈H₁₂BrN₃·ClH
MW: 266.566 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18432580
Numer CAS: 1263378-44-4