Drukuj
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR321319-1G OR321319-250MG
APOSOR321319-1GEA 940 PLN
APOSOR321319-1G APOSOR321319-250MG
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formuła: C₆H₃ClIN₃
Temp. topnienia: 179…183 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11053343
Numer CAS: 1049677-32-8