Drukuj
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR321316-1G OR321316-250MG
APOSOR321316-1GEA 580 PLN
APOSOR321316-1G APOSOR321316-250MG
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine 97%
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine
Formuła: C₇H₈ClNO₂S
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD14706682
Numer CAS: 859536-33-7