Drukuj
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR321278-100MG OR321278-250MG
APOSOR321278-100MGEA 2030 PLN
APOSOR321278-100MG APOSOR321278-250MG
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride
Formuła: C₁₁H₁₆N₂O·ClH
MW: 228.718 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD30099278
Numer CAS: 1931126-38-3