Drukuj
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR321212-100MG OR321212-500MG
APOSOR321212-100MGEA 435 PLN
APOSOR321212-100MG APOSOR321212-500MG
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine
Formuła: C₁₂H₁₇N
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD28355921
Numer CAS: 1364783-04-9