Drukuj
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3212-1G OR3212-250MG
APOSOR3212-1GEA 551 PLN
APOSOR3212-1G APOSOR3212-250MG
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₅N·ClH
MW: 185.694 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C (15 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08273794
Numer CAS: 83672-23-5