Drukuj
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [(2-Cyanophenyl)ethynyl]trimethylsilane
OR3177-1G OR3177-25G OR3177-5G
APOSOR3177-1GEA 168 PLN
APOSOR3177-1G APOSOR3177-25G APOSOR3177-5G
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Formuła: C₁₂H₁₃NSi
Temp. Wrzenia: 100 °C (0,03 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09260485
Numer CAS: 97308-62-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III