Drukuj
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR31658-1G OR31658-5G
APOSOR31658-1GEA 580 PLN
APOSOR31658-1G APOSOR31658-5G
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene 98%
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene
Formuła: C₉H₆BrClS
MW: 261.566 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07787461
Numer CAS: 17512-61-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 III