Drukuj
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (6S)-5-(tert-Butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, (S)-5-(tert-Butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
OR316088-10G OR316088-25G
APOSOR316088-10GEA 414 PLN
APOSOR316088-10G APOSOR316088-25G
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected 98%
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Formuła: C₁₂H₁₉NO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11099673
Numer CAS: 1129634-44-1