Drukuj
tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-tert-Butyl 2-hydroxybutanoate
OR316008-250MG OR316008-1G OR316008-5G
APOSOR316008-250MGEA 435 PLN
APOSOR316008-250MG APOSOR316008-1G APOSOR316008-5G
tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
Formuła: C₈H₁₆O₃
MW: 160.211 g/mol
Temp. topnienia: 52…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210055
Numer CAS: 206996-51-2