Drukuj
2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-8-(tert-butoxycarbonyl)-2,8-diazaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid
OR315422-100MG OR315422-1G OR315422-250MG
APOSOR315422-100MGEA 2510 PLN
APOSOR315422-100MG APOSOR315422-1G APOSOR315422-250MG
2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester 95+%
2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester
Formuła: C₂₉H₃₄N₂O₆
MW: 506.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07779072
Numer CAS: 849928-23-0