Drukuj
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1S,4R)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
OR315003-1G OR315003-5G OR315003-10G
APOSOR315003-1GEA 110 PLN
APOSOR315003-1G APOSOR315003-5G APOSOR315003-10G
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formuła: C₆H₇NO
Temp. topnienia: 94…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00211275
Numer CAS: 130931-83-8