Drukuj
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR313057-1G OR313057-250MG
APOSOR313057-1GEA 3420 PLN
APOSOR313057-1G APOSOR313057-250MG
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 97%
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formuła: C₈H₈N₂
Temp. topnienia: 183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07776769
Numer CAS: 65645-56-9