Drukuj
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 4-(2-bromoethyl)piperidine-1-carboxylate
OR313032-1G OR313032-5G
APOSOR313032-1GEA 566 PLN
APOSOR313032-1G APOSOR313032-5G
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine
Formuła: C₁₂H₂₂BrNO₂
MW: 292.213 g/mol
Temp. topnienia: 39…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06410598
Numer CAS: 169457-73-2