Drukuj
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl (3R)-3-(bromomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, (R)-1-Boc-3-(Bromomethyl)pyrrolidine
OR313003-1G OR313003-250MG
APOSOR313003-1GEA 2150 PLN
APOSOR313003-1G APOSOR313003-250MG
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
Formuła: C₁₀H₁₈BrNO₂
MW: 264.159 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08059335
Numer CAS: 1067230-65-2