Drukuj
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR312479-1G OR312479-250MG
APOSOR312479-1GEA 12010 PLN
APOSOR312479-1G APOSOR312479-250MG
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formuła: C₈H₁₁IO₂
MW: 266.076 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD29037335
Numer CAS: 1936371-35-5