Drukuj
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR312473-1G OR312473-5G
APOSOR312473-1GEA 766 PLN
APOSOR312473-1G APOSOR312473-5G
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate 97%
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formuła: C₁₂H₁₉NO₄
MW: 241.284 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24476148
Numer CAS: 676371-64-5