Drukuj
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR312393-1G OR312393-250MG
APOSOR312393-1GEA 12010 PLN
APOSOR312393-1G APOSOR312393-250MG
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formuła: C₁₁H₁₃N
MW: 159.228 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27996107
Numer CAS: 1823935-84-7