Drukuj
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Carboxy-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
OR312133-250MG OR312133-500MG OR312133-100MG
APOSOR312133-250MGEA 1770 PLN
APOSOR312133-250MG APOSOR312133-500MG APOSOR312133-100MG
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formuła: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188.222 g/mol
Temp. topnienia: 176…177 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00101889
Numer CAS: 83249-04-1